Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ Hochleistungsmedien
Vorgeladen mit Ni2+-Ionen zur optimalen Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ Hochleistungsmedien weisen eine hohe Bindungskapazität und Kompatibilität auf.
407.64 € - 1389.00 €
Spezifikation
Produkttyp Ni Sepharose HP Chromatographie-Medien
pH-Bereich 3 bis 12
Partikelgröße 34 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11535035
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5268-01
25mL.
407.64 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11545035
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5268-02
100 ml
1389.00 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Vernachlässigbares Auswaschen von Ni2+-Ionen
  • Hohes Bindungsvermögen: mindestens 40 mg Protein/ml Medium
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • Stabilität bleibt im pH-Bereich von 3-12 langfristig erhalten
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
Spezifikation
Spezifikation
Ni Sepharose HP Chromatographie-Medien
34 μm
4 bis 30 °C
3 bis 12
6 % hochvernetzte Agarose
Ni-Sepharose
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Ni Sepharose™ Hochleistungsmedien