Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
Kombiniert die Vorteile von Ni2 für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen mit den gut industriell etablierten Eigenschaften der Sepharose Fast Flow-Plattform. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ 6 Fast Flow ist Teil einer Reihe von IMAC-Chromatographiemedien für die Erfassung und Zwischenreinigung.
97.00 € - 6401.20 €
Spezifikation
Puffer | 0.1 M HCl, 0.1 M NaOH, 8 M Harnstoff |
---|---|
Produkttyp | Ni-Sepharose 6 FF Chromatographiemedium |
Höhe (angloamerikanisch) | 9,84 in. |
Höhe (metrisch) | 250 mm |
Flussrate | 600 cm/h |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11540814
|
Cytiva
17-5318-06 |
5 ml |
97.00 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10291210
|
Cytiva
17-5318-01 |
25mL. |
425.46 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10343060
|
Cytiva
17-5318-02 |
100 ml |
1484.05 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10353060
|
Cytiva
17-5318-03 |
500 ml |
6401.20 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
NI Sepharose 6 Fast Flow ist ein Mitglied der Cytiva Serie von IMAC-Chromatographiemedien für die Erfassung und Zwischenreinigung.
- Entwickelt für die Scale-up-Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen
- Hohe Proteinbindungskapazität und minimale Leckage von Ni2+-Ionen.
- Als BioProcess Medium erfüllt es industriellen Anforderungen an die Sicherheit der Versorgung, robuste Leistung und regulatorische Unterstützung.
- Erhältlich in praktischen vorgepackten HisPrep- und HisTrap Säulenformaten.
- Bestehend aus quervernetzten 6%igen Agarose-Beads, modifiziert mit einem neuartigen Chelatliganden, immobilisiert zur Basismatrix und vorgeladen mit Ni2+-Ionen zur Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen.
- Die Kupplungschemie und der neuartige Ligand sind so konzipiert, dass sie minimale Liganden- und Ni2+-Leckagen bei hoher Kapazität ermöglichen.
- Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung.
- Als Teil der BioProcess Medienpalette erfüllt Ni Sepharose 6 Fast Flow die industriellen Anforderungen durch Liefersicherheit und umfassende technische und regulatorische Unterstützung.
Spezifikation
0.1 M HCl, 0.1 M NaOH, 8 M Harnstoff | |
9,84 in. | |
600 cm/h | |
3 bis 12 | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
Ni-Sepharose |
Ni-Sepharose 6 FF Chromatographiemedium | |
250 mm | |
1 bar | |
90 μm | |
4 bis 30 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3