Learn More
Abnova™ NFIB/TCF3 SY-Translokation FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Gen-Translokationen mit Hilfe der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FT0014.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Rörchen | |
4781/6929 | |
100 μl |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde | |
FISH-Ce | |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde | |
Flüssig |