Learn More
Eppendorf™ New Brunswick™ S41i CO2 Inkubatorschüttler
Der New Brunswick™ S41i CO2 Inkubatorschüttler verfügt über einen integrierten Schüttler für Anwendungen, die hochgradig reproduzierbare Ergebnisse erfordern, wie z. B. in der Proteinexpression.
Marke: Eppendorf™ S41I230011
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Experimentelle Flexibilität: Perforierte Einlegeböden ermöglichen eine statische Inkubation bei gleichzeitigem Schütteln
- Stabiles, gleichmäßiges und vibrationsfreies Schütteln: robuster Innova-Dreifach-Exzenterantrieb
- Spart Gas und sorgt für eine optimale Wachstumsatmosphäre: Intelligente Gassteuerung (0,1 bis 20 % CO2)
- Gewährleistet die Sterilität der Oberfläche: automatische Hochtemperaturdesinfektion und innere/äußere Tür
- Schnelle und zuverlässige Reinigung: Glatte, nahtlose Kammer
- Erweiterbare Kapazität: Zwei Geräte können gestapelt werden
- Präzise und einfache Kontrolle: Intuitiver Touchscreen
- Befeuchtung inbegriffen
- Schüttelgeschwindigkeit von 25 bis 400 U/min (25 bis 300 U/min, wenn gestapelt)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
2,5 cm (1 in.) | |
± 1 % full scale | |
230 V | |
< 8 A | |
CO2 Orbital Shaker | |
EU-Stecker | |
± 0.6°C at ambient 20°C to 25°C | |
44.0 x 69.5 x 53.5 cm (17.3 x 27.4 x 21.1 in.) | |
73 x 87,5 x 85 cm (34,4 x 28,7 x 33,5 in.) | |
192 kg | |
154 kg | |
Touchscreen | |
1 Perforated Stainless Steel Shelf Installed; 1 CO2 Sensor Cover; 1 Colored protective cover; 1 Front foot shield; 2 Side foot shields; 2 Humidity Trays (stainless steel, removable for cleaning); 3 m/9.8 ft. PVC Tubing, 6 mm (1/4 in.) bore, with an inline CO2 HEPA-filter connected; 2 Hose Clips; 1 Auto-zero HEPA Filter; 1 BMS connector; 3 Rack spacers; 3 Rack feet; 2 Additional CO2 sensor covers; 1 Mains/Power Cord; 1 Operating Manual | |
Dauerbetrieb |
11 kg | |
25 bis 400 U/min | |
4°C bis 50°C | |
170 l | |
CE, UL, cUL, UKCA | |
± 0.2°C | |
50 Hz | |
35.6 x 61.2 cm (14 x 24 in.) | |
423 lb. | |
340 lb. | |
New Brunswick S41i | |
90 ± 5 % at 37°C | |
Ethernet, VisioNize™ Schachtel | |
No |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Eppendorf New Brunswick S41i CO2 Incubator Shaker
Brochure: Eppendorf Shaker Shaker Evolution
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Flyer: Eppendorf New Brunswick S41i CO2 Incubator Shaker
DateigrößeVersion: 1,001.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ New Brunswick™ S41i CO2 Inkubatorschüttler > Steckertyp: EU
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur