Learn More
Hamilton™ Mikroliterspritzen der Neuros700™ Serie mit abnehmbarer Nadel
Als Branchenneuheit gibt Neuros 50 nl bis 100 μl Flüssigkeit präzise über eine ultrafeine Nadel ab, die durch eine speziell entwickelte Hülse geschützt ist. Neuros minimiert Schäden an der Injektionsstelle, indem es die Nadelsteifigkeit erhöht und ein Mikrovolumen Flüssigkeit an eine genaue Position liefert.
Marke:  Hamilton™ 65460-02
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12831293
  • 533.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
  • Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
  • Weniger Probenverlust spart Geld und Material
  • Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
  • Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
33 G
0,004 in.
0,008 in.
0.343 mm
0.210 mm
Neuros™ Adapter, zwei verstellbare Nadelhülsen (eine mit Blindstop und eine ohne)
1 in.
Microliter
239 °F
50 °F
3
Je
Abnehmbare Abstumpfung
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
0,014 in.
0.108 mm
0,260 in.
6.6 mm
Kontrollierte Injektionen bei Tieren
1 in.
25 mm
2000 psig (137,9 bar)
115 °C
75
10 °C
5 μl