missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuroplastin Antibody (OTI3C4), PE, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-72966PE

Artikelnummer. 30040029

  • 740.00 € / 0.10 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Neuroplastin Monoclonal antibody specifically detects Neuroplastin in Human, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Neuroplastin
Monoclonal
PE
PBS
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
27020
Store at 4C in the dark.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
OTI3C4
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
GP55Stromal cell-derived receptor 1, GP65SDR-1, MGC102805, neuroplastin, np55, np65, SDFR1DKFZp686L2477, SDR1stromal cell derived factor receptor 1
Full length human recombinant protein of human NPTN(NP_059429) produced in HEK293T cell.
0.1 mL
Primary
Human, Rat, Canine, Monkey
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt