Learn More
Gibco™ Neurobasal™ Medium, minus Phenolrot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11560426
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11560426
Marke: Gibco™ 12348017
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Neurobasal™ Medium, minus Phenolrot
Neurobasal™ Medium ohne Phenolrotist ein Basismedium, das bei Verwendung mit GIBCO™ B-27™ Supplement, aber ohne Phenolrot, die speziellen Anforderungen pränataler und embryonaler neuronaler Zellen erfüllt. Neurobasal™ Medium kann zum Züchten neuronaler Zellen aus Hippocampus, Cortex und anderen Bereichen des Gehirns verwendet werden. Neurobasal™ Medium ermöglicht die lang- und kurzfristige Erhaltung homogener Populationen neuronaler Zellen ohne die Notwendigkeit einer Astrozyten-Nährschicht.
Verwenden Sie Neurobasal™ Medium, minus Phenolrot für Anwendungen, bei denen Phenolrot Ihre Ergebnisse beeinträchtigt.
Fügen Sie Ihre eigenen Zusätze hinzu
In allen Neurobasal™ Medien sind weder L-Glutamin, L-Glutaminsäure noch Asparaginsäure enthalten. Neurobasal™ Medien müssen mit 0,5 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™-I Supplement und entweder einem serumfreien Ergänzungsstoff (z. B. B-27™ Supplement oder N-2 Supplement) oder mit Serum ergänzt werden. Für das erste Ausplattieren sollten 25 μM Glutaminsäure hinzugefügt werden.
Qualitätskontrolltests
Alle Neurobasal™ Medien werden auf pH-Wert, Osmolalität, Endotoxin und eine Kontamination durch Bakterien und Pilze getestet.
Wir bieten auch Neurobasal™ Medium mit Phenolrot an.
Neurobasal™ Medium ist für pränatale und embryonale Neuronen optimiert. Für die Kultivierung postnataler und adulter Gehirnneuronen bieten wir Neurobasal™-A Medium an
Sehen Sie sich die gesamte Neurobasal™ Produktlinie an.
Weitere Informationen zu Produkten für neuronale Zellkulturen von Invitrogen finden Sie unter www.invitrogen.com/neuralculture.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Nervenzellen
Klassifikation serumfrei
Form Flüssig
Produkttyp Neurobasal Medium
Ohne Additive Kein Phenolrot
Produktlinie Neurobasal
Menge 500 ml
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Getestet auf Endotoxin, Leistung, Sterilität, Osmolalität, pH
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Neuronale Zellkultur