Learn More
KNF™ Neuberger™ Membran-Vakuumpumpe für Feuchtgas N 840.3 FT.40.18
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Flussrate:
34 l/min
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Korrosions- und lösungsmittelbeständig
- Idealer Ersatz für Wasserstrahlpumpen
- Wartungsfrei
- Strukturierte Membran für lange Lebensdauer
- Kompakt und tragbar
- Durchflussrate von 10 bis 60 l/min
- Vakuum bis zu 2 mbar abs.
Specifications
Specifications
| Max. Vakuum | 10 mbar abs. |
| Motortyp | AC-Motor |
| Abmessungen (L x B x H) | 341 x 189 x 239 mm |
| Beschreibung | Membran-Vakuumpumpe |
| Material | Membran: PTFE-Beschichtung, Pumpenkopf: PTFE, Ventile: FFPM |
| Modell | Membran-Vakuumpumpe für Feuchtgas N 840.3 ft.0.40.18 |
| Steckertyp | EU |
| Wirkleistung | 245 W |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 12,9 kg |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 40 °C |
| Show More |