missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Nestor Schuhe aus geöltem Nubukleder Größe D
Entwickelt für optimalen Komfort für alle Formen und Größen von Füßen.
133.56 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Braun |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silber |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
Sohlenmaterial | GripForce Easy Twist Außensohle |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10062194
|
Emma Safety Footwear
MM76254644 |
44 |
133.56 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10576164
|
Emma Safety Footwear
MM76254641 |
41 |
133.56 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10189679
|
Emma Safety Footwear
MM76254643 |
43 |
133.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10516184
|
Emma Safety Footwear
MM76254642 |
42 |
133.56 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Öl-Nubukoberkleder
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Spezifikation
Schwarz, Braun | |
Leder | |
GripForce Easy Twist Außensohle | |
Schuhe aus geöltem Nubukleder |
Hydro-Tec Sanitized Silber | |
Antistatische Vlies-Innensohle | |
Stahl |