Learn More
Nerylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neryl acetate |
Dichte | 0.91 |
Siedepunkt | 133°C to 135°C (25 mmHg) |
Flammpunkt | 98°C (208°F) |
Geruch | Pleasant |
Strukturformel | (CH3)2C=CHCH2CH2(CH3)C=CHCH2CO2CH3 |
Brechungsindex | 1.46 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1722814 |
Formelmasse | 196.29 |