Learn More
Nerol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448667
Nerol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448667
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11448667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19808.AE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-25-2
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00063204
InChI-Schlüssel GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Synonym nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
PubChem CID 643820
ChEBI CHEBI:29452
IUPAC-Name (2Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nerol
Dichte 0.87
Siedepunkt 103°C to 105°C (9 mmHg)
Flammpunkt 77°C (171°F)
Brechungsindex 1.475
Menge 100 mL
Beilstein 1722455
Merck Index 14,6475
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nerol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nerol
Name des Produkts
Nerol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >