Learn More
Ansell™ ™ Immersions-Handschuhe der Serie Neotop 29-500, schwarzer Naturkautschuklatex/Neopren
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
Ideal für den Einsatz unter kalten Bedingungen – Neopren behält seine hervorragende Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen.Ansell Edmont™ Neotop™ Neopren-Eintauchhandschuhe der Serie 29-500 schützen vor einer Vielzahl von Säuren, Laugen, Alkoholen und vielen Lösungsmitteln.
- Weich, angenehm und saugfähig
- Bietet überlegene Flexibilität
- Enthält Naturkautschuk
- Viel weniger ermüdend als andere schwere Handschuhe
- Reines Baumwollfutter
- Anwendungen in Landwirtschaft, chemischer Industrie, Öl- und Benzinveredelung, Reinigung und Wartung
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Naturlatex |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Schwarz |
| Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
| Latex Free | No |
| Material | Neopren (Manschette), Baumwollvelours (Einlagematerial), Gummilatex (Rückseite) |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 8 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.7 mil |
| Mehr anzeigen |