Learn More
Dr.Weigert™ Neosel
Neosel – Regenerationssalz ist speziell formuliert, um eine Salzlake zu erhalten. Für professionelle und Haushaltsspülmaschinen.
Marke: Dr.Weigert™ 600012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Regenerierersalz
- Neosel wird für die Desinfektion von Geschirrspülern und Waschmaschinen mit integriertem Wasserenthärter verwendet
- Sehr hohe Reinheit
- Mechanisch verdichtet
- Granulometrie 1 bis 3 mm
- Rekristallisierungs-Natriumchlorid, das durch Verdampfung unter Vakuum gewonnen wird
Spezifikation
Regenerierersalz | |
Unsteril | |
Becher | |
150 x 230 mm |
Kristallin | |
Natriumchlorid | |
1.100 bis 1.300 kg/m3 | |
5 kg |