Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfer
Bieten Beständigkeit gegen Hitze, Ozon und Öle auf Petroleumbasis.
Marke:  Fisherbrand™ NB031/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11557103
  • 13.85 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 23-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bessere Beständigkeit gegen Hitze, Ozon und auf Petroleum basierende Öle als bei rotem Gummi
  • Weniger geeignet für den Gebrauch bei niedrigen Temperaturen
  • Betriebstemperaturbereich -30 bis 100 °C
Spezifikation
Spezifikation
35 mm
Grau
36mm
Stopfen
5/Packung
31mm
Neopren
31