Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfer
Beständigkeit gegen Hitze, Ozon sowie Öle auf Erdölbasis
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11527113
  • 15.65 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bessere Beständigkeit gegen Hitze, Ozon und auf Petroleum basierende Öle als bei rotem Gummi
  • Weniger geeignet für den Gebrauch bei niedrigen Temperaturen
  • Betriebstemperaturbereich -30 bis 100 °C
Spezifikation
Spezifikation
Grau
45
45mm
2/Pckg.
Stopfen
42 mm
51mm
Neopren