Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfektionssystem Pipette
Neon™ Transfektionssystem Pipette
Marke: Invitrogen™ MPP100
608.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Neon™ Transfektionssystem-Pipette wurde speziell für die Verwendung mit dem Neon™ Transfektionssystem (MPK5000) konzipiert. Jedes Gerät (MPK5000) wird bereits mit einer Pipette geliefert. Die Pipette ist auch separat erhältlich für Labore, die eine zusätzliche Pipette benötigen, oder als Ersatz für die vorhandene Pipette.
Für weitere Informationen zum Produkt klicken Sie bitte hier
Spezifikation
Die Neon™ Transfektionssystem-Pipette wird mit einer Pipette geliefert. Anweisungen zum Protokoll finden Sie im Neon™ Transfektionssystem-Benutzerhandbuch. Zur Verwendung bei Raumtemperatur unter normalen Laborbedingungen. | |
Neon™ | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
Ja | |
2 x 10^4 – 6 x 10^8 Zellen; variiert je nach Zelltyp |
Kits zur Nukleinsäureaufreinigung in Transfektionsqualität, siRNA-Vektoren, DNA-Vektoren | |
Elektroporationspipettenspitze | |
1 each | |
Raumtemperatur | |
Neon™ Transfection System konzipiert. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.