Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfection System Pipette Station
Neon™ Transfektionssystem Pipettenstation
Marke: Invitrogen™ MPS100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.44000kg
Beschreibung
Die Neon™ Transfektionssystem-Pipettenstation ist speziell für die Verwendung mit dem Neon™ Transfektionssystemgerät (MPK5000) konzipiert. Jedes Gerät (MPK5000) wird bereits mit einer Pipettenstation geliefert. Die Pipettenstation ist auch separat erhältlich für Labore, die eine zusätzliche Pipettenstation oder einen Ersatz für ihre vorhandene Pipettenstation benötigen.
Für weitere Informationen zum Produkt klicken Sie bitte hier
Spezifikation
Die Neon™ Transfektionssystem-Pipettenstation wird mit einer Pipettenstation geliefert. Anweisungen zum Protokoll finden Sie im Neon™ Transfektionssystem-Benutzerhandbuch. Zur Verwendung bei Raumtemperatur unter normalen Laborbedingungen. | |
Neon™ | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
Raumtemperatur | |
Neon™ Transfection System konzipiert. |
Kits zur Nukleinsäureaufreinigung in Transfektionsqualität, siRNA-Vektoren, DNA-Vektoren | |
Elektroporationspipettenspitze | |
Ja | |
2 x 10^4–6 x 10^8 Zellen; variiert je nach Zelltyp |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.