Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfektionssystem 10 μl-Kit
Neon™ Transfektionssystem 10 μl Kit
Marke: Invitrogen™ MPK1025
663.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Neon™ Transfection System 10 μl Kit ist speziell für die Verwendung mit dem MPK5000 hergestellt. Sie können dieses Kit für Transfektionsvolumina von 10 μl mit 5 × 104–2 × 105 adhärenten Zellen oder 1 × 105–5 × 105 Suspensionszellen verwenden. Zellen, die mit den mitgelieferten 10 μl Neon™ Spitzen transfiziert wurden, sind für das Waschen und die Übertragung in eine Multi-Well-Petrischale bereit.
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, Xeno-frei, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum | |
Stammzelle, Primärzelle, schwer transfizierbare Zelle | |
Plasmid-DNA, Synthetische siRNA | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
25 x 2 | |
Transfektionssystem | |
Ja | |
2 x 10^4 – 6 x 10^8 Zellen; variiert je nach Zelltyp | |
10 µl |
Das Neon™ Transfektionssystemkit (10 µl) wird mit 1 ml Resuspensionspuffer R, 1 ml Resuspensionspuffer T und 75 ml E-Elektrolytpuffer in einer Box und 25 Reaktionsaufgabespitzen und 5 Elektroporationsröhrchen in einer zweiten Box geliefert. Anweisungen zum Protokoll finden Sie im Neon™ Transfektionssystem-Benutzerhandbuch. Lagern Sie die Pufferbox bei 4 °C und die Box mit den Spitzen und Röhrchen bei Raumtemperatur. | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Elektroporation | |
Transfektion | |
Neon™ | |
25 x 2 Reaktionen | |
Raumtemperatur | |
Neon™ Transfection System konzipiert. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Videos
-
Invitrogen Neon transfection system: 24 well optimisation
User Guide: Neon Electroporation System
Version: D
DateigrößeVersion: 3.4 MB
Quick Reference: Neon Transfection System
Version: B.0
DateigrößeVersion: 263.2 kB
User Bulletin: CRISPR/Cas9-mediated Genome Editing of Human Primary T-cells using the Neon Transfection System
Version: A.0
DateigrößeVersion: 104.9 kB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Neon™ Transfektionssystem 10 μl-Kit > 25 x 2 Reaktionen