Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 10-μL Kit with 1-Channel Tubes
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
776.00 € - 2350.00 €
Spezifikation
Zelltyp | Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells |
---|---|
Format | Electroporation Pipette Tip |
Transfection Technique | Elektroporation |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Neon™ NxT Electroporation System |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17829444
|
Invitrogen™
N1025 |
25 x 2 Reactions | N/A | N/A | N/A | |||||
18075331
|
Invitrogen™
N1025 |
25 x 2 Reactions |
798.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
18035341
|
Invitrogen™
N1096 |
96 x 2 Reactions |
2350.00 €
96 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17839444
|
Invitrogen™
N1096 |
96 x 2 Reactions | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 10 μL, containing 5 x 104–2 x 105 adherent cells or 1 x 105–5 x 105 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 10-μL Neon NxT tips are ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
Spezifikation
Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells | |
Elektroporation | |
Transfektion | |
10 μL |
Electroporation Pipette Tip | |
Neon™ NxT Electroporation System | |
Pipette Tip |