Learn More
Neomycinsulfat (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10447773
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Neomycin-Sulfat ist ein Antibiotikum und wird in Gewebekulturstudien verwendet. Es kann als Hemmstoff der Proteinbiosynthese wirken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-10-3
Summenformel C23H48N6O17S
Molekulargewicht (g/mol) 712.72
MDL-Nummer MFCD29905465
InChI-Schlüssel OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
Synonym Neobiotic
PubChem CID 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neomycin Sulfate
Typ Neomycin Sulfate
Physikalische Form Fest
pH 6.8
Prozentgehaltsbereich > 98.5 %
Verlust bei Trocknung < 8 %
Merck Index 15, 6539
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit > 650μ g/mg
IUPAC-Name 5-Amino-2-(aminomethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5S)-5-[(3,5-Diamino-2-{[3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-hydroxycyclohexyl)oxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}oxan-3,4-diol; Schwefelsäure
Formelmasse 614.65
Reinheit (%) > 98.5 %
Farbe Weiß
Menge 5 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neomycin Sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.