Learn More
Neodym-Stab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neodymium rod |
Namenshinweis | 12.7mm (0.5 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis, ohne Ta) |
Menge | 10 mm |
Reinheit (%) | 99.5% |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Mylar, unter Argon |
Gewicht | ≈0.89g/mm |
Form | Stab, gegossen, Durchmesser ca. |