Learn More
Neodym(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10686802
Neodym(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686802
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10686802
Marke: Thermo Scientific Acros 211580250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-97-9
Summenformel Nd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 336.48
MDL-Nummer MFCD00011134
InChI-Schlüssel PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III)-oxide
Schmelzpunkt 2270.0°C
Namenshinweis 99.9%
Farbe Blau
CAS Min. % 99.85
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel ND2O3
Merck Index 14, 6450
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acids
Formelmasse 336.47
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 7.24
Dichte 7.2400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number211581000,211580250
ChargennummerA0456890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2023 Catalog Number211581000,211580250
ChargennummerA0443634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2022 Catalog Number211581000,211580250
ChargennummerA0347795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2021 Catalog Number211581000,211580250
ChargennummerA0432333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2021 Catalog Number211581000,211580250
Produktidentifikator
  • Neodymium(III)-oxide
Name des Produkts
Neodym(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >