Learn More
Neodym(III)-Nitrathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
44.32 € - 380.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13746-96-8 |
---|---|
Summenformel | N3NdO9 |
Molekulargewicht (g/mol) | 330.25 |
MDL-Nummer | MFCD00149798 |
InChI-Schlüssel | CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci |
PubChem CID | 71311426 |
SMILES | [Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11316308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011245.06 |
5 g |
44.32 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11396298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011245.14 |
25 g |
159.80 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11306308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011245.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediates. It is used in the selective PVC membrane sensors. The sensor with ionophore (L1) exhibits significantly enhanced selectivity towards neodymium (III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13746-96-8 | |
330.25 | |
CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N | |
71311426 |
N3NdO9 | |
MFCD00149798 | |
neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci | |
[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Neodymium(III) nitrate hydrate | |
13746-96-8 | |
Nasse kristalline Aggregate | |
N3NdO9 | |
neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci | |
CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N | |
Neodym(3+); Trinitrat; Hydrat | |
71311426 | |
Geruchsneutral | |
Violet crystals |
∽40°C | |
Blau | |
99.99% (REO) | |
MFCD00149798 | |
Soluble in water. | |
[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
330.25 | |
330.25 (Anhydrous) | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-153-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OJ6125000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen