Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LM2
Neodisher LM 2 – mittelalkalisches Reinigungsmittel flüssig, manuelle Reinigung von Laborgläsern in Tauchbädern in medizinischen, zahnmedizinischen, industriellen und biologischen Labors. Kann im Tauch- und Ultraschallbad verwendet werden.
Marke:  Dr.Weigert™ 440330
Artikelnummer. 11833242
  • 182.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mildalkalisches Flüssigreinigungsmittel
  • Neodisher LM2 wird für die manuelle Reinigung von Laborgläsern, chirurgischen Instrumenten, Utensilien und Käfigen für Versuchstiere verwendet
  • Kann im Tauch- und Ultraschallbad verwendet werden
  • Bietet hohen Schutz für Laborglas, Edelstahl, Instrumentenstahl und Kunststoff
  • Aluminium und Leichtmetalle sollten zuerst getestet werden
  • Wirksam gegen verkrustetes, eiweißhaltiges Blut, anorganische Rückstände und Zementzähne
  • Keine Schaumbildung
  • Geeignet für den Einsatz in speziellen Waschmaschinen, z. B. Viskosimetern oder Pipetten
  • Kann mit allen Wasserhärtegraden verwendet werden
  • Die empfohlene Dosis beträgt 5 bis 30 ml/l
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Neodisher LM 2
    10,6 bis 11,3
    Amphotere Tenside; anionische Tenside, Phosphate
    1,2 g/cm3
    Gefiltert
    Flüssigkeit
    Unsteril
    5 bis 30 ml/l
    310 x 230 x 180 mm
    10 l
    Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheit und Handhabung
    Sicherheit und Handhabung
    Produktidentifikator
    • neodisher LM 2
    Signalwort
    • Achtung
    Gefahrenkategorie
    • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
    Gefahrenhinweis
    • H315-Verursacht Hautreizungen.
    • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
    • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
    Sicherheitshinweis
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
    • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
    • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.