Learn More
Neocuproinhydrochloridmonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255720
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303136-82-5, 484-11-7
Summenformel C14H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00150062
InChI-Schlüssel IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, neocuproine hydrochloride monohydrate, neocuproine hydrate hydrochloride, c14h12n2.hcl.h2o, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, neocuproine hydrochloride hydrate, neocuproinehydrochloridemonohydrate, neocuproine hydrochloride hydrate 98, neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 %
PubChem CID 2723838
IUPAC-Name 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline
SMILES CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neocuproine hydrochloride monohydrate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 250°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 262.75
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver