Learn More
Fisherbrand™ Negativlinse
Verwenden Sie diese Linse mit STEDDY-T Trinokular-Stereomikroskopen. Fisherbrand™ Negativlinsen vergrößern den Arbeitsabstand und das Sichtfeld.
Marke:  Fisherbrand™ 7228.0755
Artikelnummer. 12984361
  • 186.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Negativlinse
  • Für das STEDDY-T Trinokular-Stereomikroskop FB69056
Die trinokulare Konfiguration ermöglicht das Hinzufügen einer Kamera für die digitale Bildgebung oder einer Videokamera.
Die rautenförmige Basis bietet sicheren Stand und Handunterstützung, während Proben auf dem Objektträger manipuliert werden. Der Zoomfaktor von 1x bis 4x ermöglicht eine Vergrößerung von 10x bis 40x mit 10x-Standardokularen; jeweils mit Dioptrienausgleich. Zusätzliche Okulare und Korrekturlinsen ermöglichen eine Gesamtvergrößerung von 2,5 bis 120x. Beide Lichtquellen verfügen über eine variable Intensitätssteuerung. Das Gerät beinhaltet einen Milchglas-Objektträger, einen Blaufilter und einen Wärmefilter für Auflichtquellen, um eine Überhitzung der Probe zu verhindern.
Robustes Stereo-Zoom-Mikroskop
  • Das integrierte einteilige Säulenstativ verhindert Vibrationen und Bildverzerrungen
  • Ergonomische, rautenförmige Basis
  • Gesamtvergrößerung 2,5x bis 120x
  • Durchlicht- und Einfallslichtquellen mit variabler Intensität
Spezifikation
Spezifikation
Negativlinse
Steddy Mikroskope
Gehäuse 0.75X
Je 1
Name des Produkts
Fisherbrand™ Negativlinse >