Learn More
BTX™ Needles Array Electrode Handles for BTX™ AgilePulse™ in Vivo
Needle Array Handle for miniature needles designed to provide superior, highly-uniform electric fields in dermal or muscular tissue as part of the AgilePulse™ in vivo Gene Delivery Electroporation System. Specially designed for gene and vaccine delivery.
1940.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gen- und Impfstoffabgabe |
---|---|
Material | Kunststoff |
Produktlinie | BTX-Elektroporation |
Produkttyp | Nadel-Arraygriff |
Enthält | Nur Griff |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15417370
|
BTX™
470000 |
Generatoren mit SN AP-4068-ID/AP-5030-IM und älter |
1940.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The miniature parallel-needle array is inserted directly into the target site for fast, reliable in vivo electroporation. The electric fields produced are the closest approximation of parallel plate electrodes, treating approximately 80% of the target area with 95% of the applied electric field.
The needle array requires the needle array handle which includes the electrode connector cable. Several needle lengths and row spacing are available for various intra-dermal or intra-muscular applications. Needle Arrays can be used for up to 500 pulses with proper care and maintenance.
- Uniform, reliable electric fields
- Miniature needles minimize tissue trauma
- Disposable and sterile
- Medical-grade plastic and surgical steel construction
- Safety-assured design
- Multiple configurations, sizes to choose from
Spezifikation
Gen- und Impfstoffabgabe | |
BTX-Elektroporation | |
Nur Griff | |
Unsteril | |
Rechteckwelle |
Kunststoff | |
Nadel-Arraygriff | |
Je 1 | |
Elektrodenanschlusskabel |