Learn More
BRAND™ Nadelventil-Sperrhahn und Ersatzspindel
Der Nadelventil-Sperrhahn und die Ersatzspindel bestehen aus PTFE und verfügen über eine Rückhaltevorrichtung.
Marke: BRAND™ 82170
17.05 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Austauschbar
- PTFE-Ventilspindel
- PP-Kappe und Rückhaltevorrichtung
- Ventilöffnung von 0 bis 2,5 mm
Spezifikation
Ventilspindel | |
0 bis 2,5 mm | |
PTFE | |
Rückhaltevorrichtung |