Learn More
Aalborg™ Standardventil aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8490010
Click to view available options
Luftstromrate:
20.000 ml/min
60.000 ml/min
Wasserflussrate:
1200 ml/min
3500 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11812360
Marke: Aalborg™ VCHSV
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese vielseitigen, robusten und zuverlässigen Ventile eignen sich für Laborgeräte, Labortische oder OEM-Durchflussregler. Das Aalborg™ Nadelventil für Durchflussmesser aus Edelstahl dient zur Steuerung einer breiten Palette von Durchflussgeschwindigkeiten von Flüssigkeiten und Gasen.
  • Erhältlich in drei sich überschneidenden Nadelgrößen.
  • Diese vielseitigen, robusten und zuverlässigen Ventile eignen sich für Laborgeräte, Labortische oder OEM-Durchflussregler.
  • Ventile werden in geraden (T) und 90-Grad-Flussmustern (L) angeboten. Lieferung aller Ventile mit 1/8 Zoll FNPT-Einlass- und Auslassanschlüssen.
  • Die Ventileinsätze sind mit integrierten Ventilen der Durchflussmesser-Produktlinien P, T, S und G aus der Aalborg’s Serie austauschbar.
  • Blasendichter Verschluss
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Typ Standardventil
Luftstromrate 60.000 ml/min
Wasserflussrate 3500 ml/min
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 121 °C