Learn More
Necrostatin-1, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
20 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Necrostatin-1 fungiert als allosterischer Hemmer der mit dem Todes-Rezeptor-assoziierten Adapter-Kinase „RIP“ (RIP1) im Zellsignalweg der Nekroptose. Necrostatin-1 beeinflusst zwar diesen speziellen Zelltod-Signalweg, zeigt jedoch keinerlei
Necrostatin-1 fungiert als allosterischer Hemmer der mit dem Todes-Rezeptor-assoziierten Adapter-Kinase „RIP“ (RIP1) im Zellsignalweg der Nekroptose. Necrostatin-1 beeinflusst zwar diesen speziellen Zelltod-Signalweg, zeigt jedoch keinerlei
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Necrostatin-1 |
CAS | 4311-88-0 |
Farbe | Gelb |
Summenformel | C13H13N3OS |
MDL-Nummer | MFCD00056916 |
Menge | 20 mg |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Synonym | necrostatin-1, mth-dl-tryptophan, nec-1, necrostatin 1, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone, mth-trp, methyl-thiohydantoin-tryptophan, necroptotic inhibitor, nec-1, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, 4-imidazolidinone, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-thioxo |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO (10-25mg/ml),100% ethanol (6mg/ml),and methanol (5mg/ml). |
InChI-Schlüssel | TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N |