Learn More
Thermo Scientific™ Zerstäuber für Thermo Scientific™ ICP-OES-Analysatoren
Erweitern Sie mit diesem exklusiven Sortiment an Zerstäubern Ihre Analysefunktionen. Alle Zerstäuber sind mit den Thermo Scientific™ ICP-OES-Analysatoren kompatibel.
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | iCAP Series ICP-OES Systems, ICP-OES Analyzers |
|---|---|
| Typ | Nebulizer |
Beschreibung
Erweitern Sie mit diesem exklusiven Sortiment an Zerstäubern Ihre Analysefunktionen. Alle Zerstäuber sind mit den Thermo Scientific™ ICP-OES-Analysatoren kompatibel. Wählen Sie jenen Zerstäuber aus, der am besten zu Ihrer Probenmatrix passt und so ein optimales Leistungsverhalten gewährleistet.
Verbessertes Leistungsverhalten dank modernem ZubehörDiese Zerstäuber sind sowohl als Einzelkomponenten als auch als Teil der Thermo Scientific™ ICP-OES Sample Introduction Kits erhältlich.
- Der Standard-Zerstäuber eignet sich hervorragend für die Handhabung nicht aggressiver Flüssigproben
- Der Zerstäuber für Proben mit hohem Feststoffanteil ist für die Analyse von Proben mit einem relativ hohen Feststoffanteil (bis zu 15 %) vorteilhaft
- Der MiraMist Zerstäuber von Burgener verwendet PEEK™ Komponenten zur Handhabung der meisten Flüssigkeiten mit Ausnahme spezieller Säuren und organischer Lösungsmittel
- Der V-Groove-Zerstäuber eignet sich besonders für die Analyse von Proben mit sehr hohem Feststoffanteil (ab 30 %) sowie für die Analyse schwer flüchtiger organischer Lösungsmittel
Spezifikation
| iCAP Series ICP-OES Systems, ICP-OES Analyzers | |
| Nebulizer |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.