Learn More
Thermo Scientific™ NE-PER™ Extraktionsreagenzien für nukleares und zytoplasmatisches Protein
Mit diesem subzellulären Fraktionierungskit können Sie Zellen effizient lysieren und getrennte Zytoplasma- und Kernproteinfraktionen in weniger als 2 Stunden extrahieren.
Marke: Thermo Scientific™ 78835
658.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ NE-PER Kit für die Extraktion nukleärer und zytoplasmatischer Proteine ermöglicht die wirksame Zelllyse und separate Extraktion von zytoplasmatischen und nukleären Proteinfraktionen in weniger als 2 Stunden.
Das NE-PER Kit nutzt die Methode der Nukleinproteinextraktion durch einfache stufenweise Zelllyse und Isolierung von Nuklein- und Zytoplasma-Proteinfraktionen mithilfe von Zentrifugation. Mikrozentrifuge (Tischgerät), Röhrchen und Pipetten sind die einzigen erforderlichen Hilfsmittel. NE-PER Reagenzien gestatten die effiziente Solubilisierung und Trennung zytoplasmatischer und nuklearer Proteine mit minimalen Kreuzkontaminationen und Interferenzen seitens genomischer DNA und mRNA. Nach der Entsalzung und Verdünnung können die isolierten Proteine sowohl für Immunassays als auch für Protein-Interaktionsexperimente verwendet werden, darunter Gelshift-Assays (EMSA), Co-Immunopräzipitation (Co-IP) und Pulldown-Assays.
Leistungsmerkmale:
- Schnell – Gewinnung von nukleären und zytoplasmatischen Fraktionen in weniger als zwei Stunden
- Bewährt – das NE-PER Kit wird in über 950 Fachveröffentlichungen erwähnt
- Skalierbar – Kits in zwei Größen für die Extraktion aus Zellen und Geweben
- Praktisch – einfache Anleitung, erfordert keine Ultrazentrifugation mit Gradienten
- Kompatibel – Anwendung für Downstream-Assays, einschließlich Western-Blot, Gelshift-Assays, Proteinassays, Reportergen-Assays und Enzymaktivität-Assays
Im Lieferumfang enthalten:
Es sind zwei Kit-Größen erhältlich, die jeweils drei Puffer und Detergenzlösungen enthalten.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific LightShift Chemiluminescent EMSA Kit (TN 20148)
Lagerungsbedingungen:
Kit-Komponenten nach Erhalt bei 4 °C lagern
Spezifikation
Extraktionsreagenz für nukleares und zytoplasmatisches Protein | |
Umgebungstemperatur | |
NE-PER™ | |
Zelllysepuffer, Reinigungslösung, subzelluläre Fraktionierung |
Kit-Komponenten nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Flüssig | |
Lysepuffer | |
75 mL |
Sicherheit und Handhabung
- NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: non ionic detergent