Learn More
NDUFS3 Antibody (S06-4H2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00 € - 645.00 €
Spezifikation
| Antigen | NDUFS3 |
|---|---|
| Klon | S06-4H2 |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18667503
|
Novus Biologicals
NBP3-19711-100ul |
100 μg |
645.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18607743
|
Novus Biologicals
NBP3-19711-50ul |
50 μg |
421.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
NDUFS3 Monoclonal antibody specifically detects NDUFS3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| NDUFS3 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CI-30, CI-30kD, complex I 30kDa subunit, Complex I-30kD, EC 1.6.5.3, EC 1.6.99.3, EC 1.6.99.5, NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 3 (30kD) (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 3, 30kDa (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 3, mitochondrial, NADH dehydrogenase-ubiquinone 30 kDa subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase 30 kDa subunit | |
| A synthetic peptide of human NDUFS3 (Uniprot # O75489) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S06-4H2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 4722 | |
| IgG | |
| Affinity purified |