Learn More
MedChemExpress NBD-Cl
MedChemExpress NBD-Cl is a nonfluorescent reagent which becomes highly fluorescent after reaction with thiol or amino groups.
Marke: MedChemExpress HY-D0042
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
1 g | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (501.13 mM) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic) | |
199.55 g/mol | |
NBD chloride |
Dye Reagents | |
Room temperature | |
HBV | |
10199-89-0 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.