Learn More
NBD-Chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | NBD chloride |
Schmelzpunkt | 96.0°C to 99.0°C |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 199.55 |
Reinheit (%) | 98% |
Verpackung | Glasflasche |