Learn More
NBD-Chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347880
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10199-89-0
Summenformel C6H2ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 199.55
MDL-Nummer MFCD00005808
InChI-Schlüssel IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
IUPAC-Name 4-Chlor-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NBD chloride
Schmelzpunkt 96.0°C to 99.0°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 199.55
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun bis gelb
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NBD chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole