Learn More
Abeba™ Nature 8045 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
Marke: Abeba™ 8045/37
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Kork-Fußbett mit Lederbelag
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Einstellbarer Spannbereich
- Schnallenverschluss
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Kork | |
37 | |
Gummi |
Schwarz | |
Leder | |
Rutschfest | |
8045 |