Learn More
Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5 mm
7 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Meter
Descripción
- Durometer 50 Shore A
- Gutes Rückstellvermögen
- Ausgezeichnet für Vakuumanwendungen geeignet
Especificaciones
Especificaciones
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Dicke (metrisch) | 5 mm |
| Farbe | Rot |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido