Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
15mm
17mm
19mm
21mm
23mm
25mm
27mm
29mm
31mm
33mm
39mm
43mm
49mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
92mm
105mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
7mm
9mm
10,5mm
11,5mm
12,5mm
14mm
18mm
20,3mm
22,5mm
24,5mm
26,5mm
28,5mm
31mm
33mm
36mm
38,5mm
44,5mm
49mm
55mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
102mm
116,5mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |
| Härte | 46/55 IRHD |
| Länge (metrisch) | 28mm |
| Menge | 20/Packung |
| Farbe | Rot |
| Diameter (Metric) Bottom | 19mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 22,5mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen |