Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Artikelnummer. 11527592 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
15mm
17mm
19mm
21mm
23mm
25mm
27mm
29mm
31mm
33mm
39mm
43mm
49mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
92mm
105mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
7mm
9mm
10,5mm
11,5mm
12,5mm
14mm
18mm
20,3mm
22,5mm
24,5mm
26,5mm
28,5mm
31mm
33mm
36mm
38,5mm
44,5mm
49mm
55mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
102mm
116,5mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11527592
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Laboranwendungen.
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Mit einem Loch
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 3mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Härte 46/55 IRHD
Länge (metrisch) 16mm
Menge 50/Packung
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 5mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 7mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen