Learn More
Fisherbrand™ Naturfarbene Polypropylen-Gefäße, geradwandig, ohne Verschlusskappen Artikelnummer.: 16174627
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Naturfarbene Polypropylen-Gefäße, geradwandig, ohne Verschlusskappen
Artikelnummer. 16174627
120 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
Artikelnummer. 16174627
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Weithalsdesign eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts
  • Natürliche Polypropylen-Behälter sind durchscheinend und langlebig.
  • Behälter eignen sich optimal für die Lagerung und Sammlung von Proben und Laborzubehör.
  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt.
  • Polypropylen bietet eine höhere Toleranz gegenüber hohen Temperaturen als HDPE und eine bessere Kontaktklarheit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 51 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Große Feststoffproben und vollständiges Entfernen des Inhalts
Material Polypropylen
Menge 432
Verschlussfarbe Keine Angabe
Halsausführung 58-400
Klarheit Durchscheinend
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 68 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Naturfarbene Polypropylen-Gefäße, geradwandig, ohne Verschlusskappen >