Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Halsinnendurchmesser (metrisch):
23.8 mm
30,8mm
39.2 mm
50 mm
50mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
180 Stück
20 Stück
279 Stück
4 Stück
5 Stück
50 Stück
90 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für Flexibilität und Zähigkeit
- Natürliche durchscheinende, runde Farbflaschen
- Ideal zum Dispensieren, Versenden von Proben, Klebstoffen, Transport und Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung |
| Form | Weiter Hals, Rund |
| Material | Polyethylen niederer Dichte |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 30,8mm |
| Menge | Je 1 |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Nein |
| Höhe (metrisch) | 120 mm |
| Produkttyp | Weithalsflaschen |