Learn More
Fisherbrand™ Runde naturfarbene HDPE-Enghalsflaschen mit weißen Polypropylen-Schaumstoffkappen Artikelnummer.: 16194537
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Runde naturfarbene HDPE-Enghalsflaschen mit weißen Polypropylen-Schaumstoffkappen
Artikelnummer. 16194537
250 ml, 43-400
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
Halsausführung:
38-400
43-400
Artikelnummer. 16194537
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylen hoher Dichte, natürliche Farbe, bietet eine gute chemische Beständigkeit, während die weite Mundöffnung ideal für die Lagerung von Feststoffen ist
  • Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank
  • Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet
  • HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand
  • HDPE bietet eine Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
  • Polypropylenverschlüsse mit geschäumten Polyethylen-Linern bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit, einschließlich Säuren, Alkoholen, Laugen, wässrigen Produkten, Kosmetika, Haushaltsölen und Lösungsmitteln
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 119 mm
Material HDPE
Menge 250
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 43-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 116 mm
Produkttyp Längliche Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Runde naturfarbene HDPE-Enghalsflaschen mit weißen Polypropylen-Schaumstoffkappen >