Learn More
Fisherbrand™ Runde naturfarbene HDPE-Enghalsgefäße mit weißen Polypropylen-Schaumstoffkappen
Artikelnummer. 16134887
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
Zur Lagerung großer Produktmengen. Fisherbrand™ HDPE-Rundkannen mit Griff und weißen Kappen aus Polypropylen mit PE-Schaumstoffeinsatz bieten eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und sind stoßfest.
Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 252 mm
Material HDPE
Menge 40
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 38-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 249 mm
Produkttyp Runder Krug
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 129 mm