Learn More
R&L Enterprises™ Gashalbmikrobrenner, naturfarben
Eine hervorragende Lösung zum Heizen, Sterilisieren und Verbrennen im Labor. R&L Enterprises™ Semi-Mikro-Erdgas-Bunsenbrenner sind aus Messing gefertigt und vernickelt.
Marke:  R&L Enterprises™ 4015/2
Artikelnummer. 12852154
  • 33.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schwerer Fuß aus Druckguss mit chemisch beständiger blauer Acryl-Lackierung
  • Vor dem Versand auf Flammenqualität und Dichtheit geprüft
Spezifikation
Spezifikation
Semi-Mikrobrenner
9 mm
Je 1
Erdgas, Methan
100 mm
0,22 kg