Learn More
Memmert™ Universalschrank UN mit natürlicher Konvektion und TwinDISPLAY
Ideal für präzises trocknen, erwärmen, tempern, altern, einbrennen, prüfen und aushärten in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung.
2190.00 € - 7585.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl (304/1,4301) |
---|---|
Reglertyp | TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler |
Konvektionstyp | Natürliche Luftzirkulation |
Temperatur (metrisch) | 20°bis 300 °C |
Typ | Heizofen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12616987
|
Memmert™
UN30plus |
32 l | 3 |
2190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12636987
|
Memmert™
UN55plus |
53 l | 4 |
2390.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12656987
|
Memmert™
UN75plus |
74 l | 6 |
2660.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12606997
|
Memmert™
UN110plus |
108 l | 5 |
3177.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12646997
|
Memmert™
UN160plus |
161 l | 8 |
3795.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12686997
|
Memmert™
UN260plus |
256 l | 9 |
4630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12627007
|
Memmert™
UN450plus |
449 l | 8 |
5850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12667007
|
Memmert™
UN750plus |
749 l | 14 |
7585.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Präzise, einfach zu bedienen, hochwertig - diese drei Worte beschreiben den Memmert Wärmeschrank UNplus.
- Modellgrößen: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
- Einstellbereich Temperatur: +20°C bis +300°C
- Konvektion: natürliche Konvektion; Beimischung von vorgewärmter Frischluft durch elektronisch einstellbare Abluftklappe
- Rundum-Heizsystem: absolut homogene Temperaturverteilung
- Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Bedienung)
- Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port mit Hilfe der Software AtmoCONTROL
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Drehzahl Umluftmotor, Abluftklappenstellung, Programmlaufzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
- Absolut sicheres Heizen bis 300 °C dank des mehrstufigen Sicherheitskonzepts
- Intelligente Steuerungstechnik analysiert und reagiert bedarfsgerecht
- Intuitive Bedienkonzept: Touch, turn & go!
Das technologisch ausgereifte Meisterstück aus hochwertigem, hygienischem und leicht zu reinigendem Edelstahl lässt in Sachen Lüftungs- und Regelungstechnik keine Wünsche offen.
Alle Memmert Wärmeschränke UNplus sind mit einem TwinDISPLAY ausgestattet.
Das TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Specifications
Edelstahl (304/1,4301) | |
Natürliche Luftzirkulation | |
Heizofen | |
Temperaturkontrolle bei wissenschaftlichen, Forschungs- und Materialtests in der Branche | |
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ) | |
Edelstahl | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage |
TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
20°bis 300 °C | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Edelstahl | |
Temperaturkontrolle, Autodiagnosesystem | |
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
3 Jahre |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.