Learn More
Memmert™ Universalschrank UN mit natürlicher Konvektion und TwinDISPLAY
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Anzahl Einschübe:
3
4
5
6
8
9
14
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Präzise, anwenderfreundlich, hochwertig – diese drei Wörter beschreiben den Memmert Universalofen UNplus.
- Modellgrößen: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
- Einstellbereich der Temperatur: bis zu +300 °C
- Definierte und programmgesteuerte Lüfterdrehzahl
- Rundum-Heizsystem: absolut gleichmäßige und präzise Temperaturverteilung
- Vorgewärmte Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
- AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
- ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY – adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
- Übertemperaturschutz
Das technologisch perfektionierte Meisterwerk aus hochwertigem, hygienischem, leicht zu reinigendem Edelstahl lässt hinsichtlich der Lüftungs- und Steuerungstechnik keine Wünsche offen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, cUL, DVE, EAC, GS |
| Kammermaterial | Edelstahl (304/1,4301) |
| Reglertyp | TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler |
| Konvektionstyp | Natürliche Luftzirkulation |
| Kapazität (metrisch) | 161 l |
| Temperatur (metrisch) | 20°bis 300 °C |
| Typ | Heizofen |
| Display | 2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturkontrolle bei wissenschaftlichen, Forschungs- und Materialtests in der Branche |
| Enthält | PC-Software AtmoCONTROL |
| Mehr anzeigen |