Learn More
Memmert™ Universalschrank UN mit natürlicher Konvektion und SingleDISPLAY
Ideal für präzises trocknen, erwärmen, tempern, altern, einbrennen, prüfen und aushärten in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung.
Marke: Memmert™ UN160
Beschreibung
Präzise, anwenderfreundlich, hochwertig – diese drei Wörter beschreiben den Memmert Universalofen UN.
- Modellgrößen: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
- Einstellbereich der Temperatur: bis zu +300 °C
- Definierte und programmgesteuerte Lüfterdrehzahl
- Rundum-Heizsystem: absolut gleichmäßige und präzise Temperaturverteilung
- Vorgewärmte Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
- AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
- ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY – adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
- Übertemperaturschutz
Das technologisch perfektionierte Meisterwerk aus hochwertigem, hygienischem, leicht zu reinigendem Edelstahl lässt hinsichtlich der Lüftungs- und Steuerungstechnik keine Wünsche offen.
Spezifikation
EAC, GS, CE, cUL y DVE | |
SingleDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
161 l | |
Heizofen | |
Temperaturkontrolle bei wissenschaftlichen, Forschungs- und Materialtests in der Branche | |
Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss) | |
20 kg | |
8 | |
Temperaturkontrolle, Autodiagnosesystem | |
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage | |
400 x 560 x 720 mm | |
584 mm | |
560 mm | |
720 mm | |
400 mm | |
96 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
Edelstahl (304/1,4301) | |
Natürliche Luftzirkulation | |
20°bis 300 °C | |
1 hochauflösendes TFT-Farbdisplay (SingleDISPLAY) | |
PC-Software AtmoCONTROL | |
Edelstahl | |
UN160 | |
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ) | |
Edelstahl | |
Bis zu 99,9 °C“ 0,1 / ab 100 °C: 0,5 | |
3 Jahre | |
745 x 1104 x 584 mm | |
745 mm | |
1104 mm | |
584 mm | |
96 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
1800/3200 W |