Learn More
Memmert™ Inkubator, freie Konvektion, mit TwinDisplay und Touchscreen
Temperaturbereich: 5 °C bis 80 °C
Marke:  Memmert™ IN75plus
2303.50 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12885883
  • 2870.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine Reihe von Laborinkubatoren, ideal für alle Anwendungen, die Temperaturen bis zu +80 °C erfordern, einschließlich entscheidender Inkubationen bei +37 °C. Fein abgestimmte Steuerungstechnik sorgt dafür, dass wichtige Temperaturüberhöhungen vollständig eliminiert und wertvolle Lasten besonders schonend aufgewärmt werden. Zur Gewährleistung einer optimalen Luftzirkulation in der Inkubatorkammer auch bei voller Beladung sind beide Modelltypen SingleDISPLAY und TwinDISPLAY mit einem regelbaren Luftventilator erhältlich. Obwohl die einzigartigen Eigenschaften der Rundum-Oberflächenheizung optimal auf natürliche Konvektion und Zwangsumwälzung abgestimmt sind, kann der Ventilator für empfindliche Proben und für Proben, die keiner Luftturbulenz ausgesetzt sein dürfen, dennoch vollständig abgeschaltet werden.
  • Designs profitieren von 65 Jahren permanenter Entwicklungsarbeit und umfangreichen Rückmeldungen aus der Praxis
  • Temperaturbereich bis zu +80 °C
  • Acht Modellgrößen von 30 bis 750 l
  • Zwei Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
  • Natürliche Konvektion oder Zwangszirkulatioin N/F
  • Doppeltür (innen Glas, außen Edelstahl) für klare Sicht ohne Temperaturverlust
  • Aktivierung der Sterilisationsroutine über ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
  • Präzise und homogene Temperaturregelung unabhängig vom Kammervolumen und der Beladung
  • Umfangreiche Optionen zur Programmierung und Dokumentation über Schnittstellen, einen integrierten Datenlogger und die AtmoCONTROL Software
  • Drei Jahre Garantie auf Geräte, Verschleißteile ausgenommen
  • Die Temperaturen aller Inkubatoren werden laut DIN 12880: 2007-05
  • Jeder Inkubator wurde auf Sicherheit geprüft und trägt die CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
CE
Brutschrank
Acero inoxidable
Deutscher Typ
Standard-Inkubator
IN75PLUS
0.1°K
330 x 400 x 560 mm
585 mm
944 mm
330 mm
66 kg
115/230 V
50/60 Hz
Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung
74 L
Edelstahl
5 °C bis 80 °C
TFT Farbe
6
Pt 100
944 H x 585 B x 514 T (mm)
400 mm
560 mm
87 kg
115/230 V 50/60 Hz
1,1/1,2 kW