Learn More
Memmert™ Standard-Inkubator mit natürlicher Konvektion, Einzeldisplay und Touchscreen, 256 l, Edelstahl
Artikelnummer. 12835883 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Spannung:
115/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12835883
Marke: Memmert™ IN260
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Temperaturbereich: 5 °C bis 80 °C
Eine Reihe von Laborinkubatoren, ideal für alle Anwendungen, die Temperaturen bis zu +80 °C erfordern, einschließlich entscheidender Inkubationen bei +37 °C. Fein abgestimmte Steuerungstechnik sorgt dafür, dass wichtige Temperaturüberhöhungen vollständig eliminiert und wertvolle Lasten besonders schonend aufgewärmt werden.
Zur Gewährleistung einer optimalen Luftzirkulation in der Inkubatorkammer auch bei voller Beladung sind beide Modelltypen SingleDISPLAY und TwinDISPLAY mit einem regelbaren Luftventilator erhältlich. Obwohl die einzigartigen Eigenschaften der Rundum-Oberflächenheizung optimal auf natürliche Konvektion und Zwangsumwälzung abgestimmt sind, kann der Ventilator für empfindliche Proben und für Proben, die keiner Luftturbulenz ausgesetzt sein dürfen, dennoch vollständig abgeschaltet werden.
  • Das Design basiert auf 65 Jahren ständiger Entwicklung und umfassendem Feedback echter Anwender
  • Temperaturbereich bis zu +80 °C
  • Acht Modellgrößen 30 l bis 750 l
  • Zwei Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
  • Natürliche Konvektion oder Zwangszirkulation N/F
  • Doppeltür (innen Glas, außen Edelstahl) für klare Sicht ohne Temperaturverlust
  • Aktivierung der Sterilisationsroutine über ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
  • Präzise und homogene Temperaturregelung unabhängig vom Kammervolumen und der Beladung
  • Umfangreiche Optionen zur Programmierung und Dokumentation über Schnittstellen, einen integrierten Datenlogger und die AtmoCONTROL Software
  • Drei Jahre Garantie auf Geräte, Verschleißteile ausgenommen
  • Die Temperaturen aller Inkubatoren werden laut DIN 12880 gemessen: 2007-05
  • Jeder Inkubator wurde auf Sicherheit geprüft und trägt die CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Reglertyp Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung
Beschreibung Brutschrank
Kapazität (metrisch) 256 L
Kammermaterial Acero inoxidable
Material Edelstahl
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 80 °C
Typ Standard-Inkubator
Display TFT Farbe
Modell Gehäuse IN260
Anzahl Raster 9
Temperaturgenauigkeit 0.1°K
Temperatursensor Pt 100
Abmessungen (T x B x H) innen 500 x 640 x 800 mm
Abmessungen (L x B x H) 1183 H x 824 B x 684 T (mm)
Breite (metrisch) 824 mm
Innenbreite (metrisch) 640 mm
Höhe (metrisch) 1183 mm
Innenhöhe (metrisch) 800 mm
Innentiefe (metrisch) 500 mm
Versandgewicht (metrisch) 161 kg
Gewicht (metrisch) 110 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V 50/60 Hz
Spannung 115/230 V
Wirkleistung 1,1/1,7 kW
Frequenz 50/60 Hz